Learn More
Nithiamide, MedChemExpress
Beschreibung
Nithiamide is a non-5-nitroimidazole drugs, is a antibiotic used in veterinary.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nithiamide |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 140-40-9 |
| Farbe | Khaki |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H5N3O3S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CL-5279 Aminitrozole |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (534.25 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |