Learn More
Nitisinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498548
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498548 10 mg 10 Milligramm
16444417 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498548 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0607
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nitisinone(SC0735) is an inhibitor of the enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.
Nitisinone(SC0735) is an inhibitor of the enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitisinone
Physikalische Form Powder
CAS 104206-65-7
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H10F3NO5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym NTBC Nitisone SC0735
Löslichkeitsinformationen DMSO : 41.67 mg/mL (126.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2[N+]([O-])=O)=O)C(CCC1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 329.23
Formelmasse 329.23
Reinheit (%) 98.76%
Güte Research