Learn More
WTW™ Nitrat-Test-Kits
Die CombiCheck Nitrat-Zelltestkits (NO3) ermöglichen genaue Messungen bei Abwasser, Trinkwasser und Oberflächenwasser.
Marke: WTW™ 250347
Weitere Details : CAS : 7664-93-9 Netto-Gewicht : 0.80280kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
- Vielzahl von Geräten zur Messung von Nitraten
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächen
- PhotoLab®, S6, PhotoLab®, S12, PhotoLab®, Spectral, Photoflex Photometer
- CombiCheck Nitrat (NO<sub>3</sub>) Zelltestkit
Spezifikation
Nitrospectral | |
Spektralphotometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ | |
25 | |
25 Tests | |
CombiCheck Nitrate (NO3)-Tensidzelltestkit |
Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser, Oberflächenwasser | |
Zertifikate | |
1 bis 50 mg/l NO3-N, 4 bis 221 mg/l NO3 | |
Photometrisch |