Learn More
WTW™ Nitrat-Test-Kits
Die CombiCheck Nitrat-Zelltestkits (NO3) ermöglichen genaue Messungen bei Abwasser, Trinkwasser und Oberflächenwasser.
Marke: WTW™ 250444
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96000kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
- Vielzahl von Geräten zur Messung von Nitraten
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächen
- PhotoLab®, S6, PhotoLab®, S12, PhotoLab®, Spectral, Photoflex Photometer
- CombiCheck Nitrat (NO<sub>3</sub>) Zelltestkit
Spezifikation
Abbau mit Persulfat | |
Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralphotometer | |
50 | |
50 Tests | |
Gesamtstickstoff N Gesamt Küvettentestkit |
Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser, Oberflächenwasser | |
Zertifikate | |
0,2 bis 20 mg/l NO3-N, 0,9 bis 88,5 mg/l NO3 | |
Photometrisch |