Learn More
WTW™ Nitrat-Test-Kits
Die CombiCheck Nitrat-Zelltestkits (NO3) ermöglichen genaue Messungen bei Abwasser, Trinkwasser und Oberflächenwasser.
Marke: WTW™ 250422
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
- Verschiedene Messgeräte zur Messung von Nitraten
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser
- Photolab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometer
- CombiCheck Nitrate (NO3) Küvetten-Testkit
Spezifikation
Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser | |
0,2 bis 13,0 mg/l NO3-N, 0,9 bis 57,5 mg/l NO3 | |
Photometrisch |
50 | |
50 Tests |
Sicherheit und Handhabung
- nitrate test in seawater method: photometric 0.2 - 17.0 mg/l NO3-N 0.9-75.3 mg/l NO3- spectroquant
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid