Learn More
Nitrendipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478296
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478296 100 mg 100 Milligramm
16474357 50 mg 50 Milligramm
16451416 200 mg 200 Milligramm
16442169 1 g -
16402136 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16478296 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0424
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nitrendipine (BAY-E-5009), an analogue of Nifedipine (HY-B0284), is a dihydropyridine calcium channel blocker with vasodilator action. Nitrendipine has antihypertensive effect.
Nitrendipine (BAY-E-5009), an analogue of Nifedipine (HY-B0284), is a dihydropyridine calcium channel blocker with vasodilator action. Nitrendipine has antihypertensive effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Farbe Yellowish Green
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H20N2O6
Menge 100 mg
Synonym BAY-E-5009
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (138.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 360.36
Formelmasse 360.36
Reinheit (%) 99.25%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation