Learn More
Salpetersäure, ACS, 68,0 – 70,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Main commercial usage of Nitric acid, ACS, 68.0-70.0% is in the production of fertilizers and reagent for nitration. It is used in the applications for the production of explosives, nylon precursors and specialty organic compounds. Nitric acid is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions. It is used as a chemical doping agent for organic semiconductors and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Aussehen | Transparente bis blassgelbe Flüssigkeit |
Chemischer Name oder Material | Nitric acid |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Siedepunkt | 121 °C |
Dichte | 1,41 g/cm3 (bei 20 °C) |
Geruch | Stechend |
Dampfdruck | 23 hPa (17 mm Hg) (bei 20 °C) |
Prozentgehaltsbereich | 68.0 to 70.0% |
Menge | 3178 g |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Nitric acid, 68.0-70.0%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
RUO – Research Use Only