Learn More
Salpetersäurelösung 1 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
49.73 € - 180.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molare Masse (g/mol) 63.012
MDL-Nummer 11349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem-CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES [N+](=O)(O)[O-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10459560
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
J/5550/PB15
1L HDPE-Kunststoffflasche 49.73 €
1 Liter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
09-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10010230
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
J/5550/PB17
2.5L HDPE-Kunststoffflasche
66.76 €
2.50 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
09-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10772924
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
J/5550/24
10L Beutel in Karton
180.00 €
10 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
13-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7697-37-2
63.012
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
Salpetersäure
HNO3
11349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
[N+](=O)(O)[O-]
Spezifikation
Nicht gekennzeichnet
1
HNO3
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
[N+](=O)(O)[O-]
63.012
CHEBI:48107
HDPE-Kunststoffflasche
1L
7697-37-2
11349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Salpetersäure
944
Flüssig
100°C
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Nitric acid, 5-20%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.