Learn More
Nitrilotriessigsäure, TRC
Artikelnummer. 17934245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
250 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17934245 1 g 1 Gramm
17902935 10 g 10 Gramm
17971915 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17934245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4901751G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-13-9
Summenformel C6 H9 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
Synonym Nitrilotriacetic acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA, Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Acetic acid, nitrilotri- (8CI), N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, Chel 300, Chelest NT, Complexon I, Dissolvine A, Dissolvine AZ, Hampshire NTA acid, N 0098, NSC 2121, NTA, Nitrilo-2,2',2' '-triacetic acid, Nitrilo-N,N,N-triacetic acid, Nitrilotris(methylenecarboxylic acid), Titriplex I, Triglycine, Triglycollamic acid, Trilon AS, Tris(carboxymethyl)amine, Tris(hydroxycarbonylmethyl)amine, Versene NTA acid, α,α',α' '-Trimethylaminetricarboxylic acid
IUPAC-Name 2-[Bis(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Menge 1 g
Formelmasse 191.043
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature