Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nitro Blue Tetrazoliumchlorid, tech. 90 %
Artikelnummer. 11470248
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
11470248 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11470248 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B23792.02
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Nitro Blue Tetrazoliumchlorid wird zur Bestätigung der Diagnose chronischer granulomatöser Erkrankungen verwendet. Es handelt sich um eine mikroskopische Färbung, die zur Erkennung von Dehydrogenasen und alkalischer Phosphatase verwendet wird. Es fungiert als NADPH-Diaphorase-Substrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Nitro Blue Tetrazolium chloride
CAS 298-83-9
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Summenformel C40H30Cl2N10O6
MDL-Nummer MFCD00150013
Menge 0.5 g
Beilstein 4115923
Synonym nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and methanol.
InChI-Schlüssel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name 2-[2-Methoxy-4-[3-Methoxy-4-[3-(4-Nitrophenyl)-5-Phenyltetrazol-2-ium-2-yl]Phenyl]Phenyl]-3-(4-Nitrophenyl)-5-Pphenyltetrazol-2-ium;Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Formelmasse 817.65
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Vis mere Vis mindre
RUO – Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.