Learn More
Nitrobenzol, 99 %, Alfa Aesar™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A10585.0E
Menge 2500g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11413254
  • 68.60 € / 2500 Gramm
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Nitrobenzol wird als Lösungsmittel und als Ausgangsmaterial in der organischen Synthese zur Herstellung von Anilin, Benzidin, Azobenzol, Nitrosobenzol, Phenylhydroxylamin und Acetaminophen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für elektrophile Reagenzien in der synthetischen Chemie verwendet. Darüber hinaus wird es verwendet, um den unangenehmen Geruch in Schuh-, Boden- und Metallpolituren zu verhindern. Es dient als Vorstufe zu Gummichemikalien, Azofarbstoffen und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol und organischen Lösungsmitteln. Etwas mischbar mit Wasser und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
98-95-3
123.111
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
7416
Nitrobenzol
C6H5NO2
MFCD00007043
nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
CHEBI:27798
C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Nitrobenzene
1.196
87°C (188°F)
1.552
2500g
507540
nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Nitrobenzol
7416
123.11
98-95-3
210°C to 212°C
C6H5NO2
MFCD00007043
UN1662
14,6588
Miscible with ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and organic solvents. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
123.111
CHEBI:27798
99%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation