Learn More
Nitrobenzol, 99 %, Alfa Aesar™
32.30 € - 176.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 98-95-3
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.111
MDL-Nummer MFCD00007043
InChI-Schlüssel LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC-Name Nitrobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11423254
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10585.0C
10,000g
176.00 €
10000 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
11403254
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10585.36
500g
32.30 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
11413254
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10585.0E
2500g
68.60 €
2500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Nitrobenzol wird als Lösungsmittel und als Ausgangsmaterial in der organischen Synthese zur Herstellung von Anilin, Benzidin, Azobenzol, Nitrosobenzol, Phenylhydroxylamin und Acetaminophen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für elektrophile Reagenzien in der synthetischen Chemie verwendet. Darüber hinaus wird es verwendet, um den unangenehmen Geruch in Schuh-, Boden- und Metallpolituren zu verhindern. Es dient als Vorstufe zu Gummichemikalien, Azofarbstoffen und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol und organischen Lösungsmitteln. Etwas mischbar mit Wasser und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
98-95-3
123.111
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
7416
Nitrobenzol
C6H5NO2
MFCD00007043
nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
CHEBI:27798
C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Nitrobenzene
1.196
87°C (188°F)
1.552
UN1662
14,6588
Miscible with ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and organic solvents. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
123.111
CHEBI:27798
99%
98-95-3
210°C to 212°C
C6H5NO2
MFCD00007043
507540
nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Nitrobenzol
7416
123.11
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H300-H310-H330-H372-H351-H361-H227
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Combustible liquid.
P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H350-H360F-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: NITROBENZENE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-716-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DA6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures