Learn More
Nitroflurbiprofen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453089
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
20 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16453089 1 mg -
16480626 20 mg 20 Milligramm
16450109 10 mg 10 Milligramm
16402308 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453089 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00013
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nitroflurbiprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor with nitric oxide (NO)-donating properties, modulates the increased intrahepatic vascular tone in portal hypertensive cirrhotic rats.
Nitroflurbiprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor with nitric oxide (NO)-donating properties, modulates the increased intrahepatic vascular tone in portal hypertensive cirrhotic rats.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitroflurbiprofen
CAS 158836-71-6
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H20FNO5
Menge 1 mg
Synonym HCT 1206 NO-flurbiprofen Nitroxybutyl flurbiprofen
SMILES O=C(OCCCCO[N+]([O-])=O)C(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C(F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 361.36
Formelmasse 361.36
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Oil
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation