Learn More
Nitrofurazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462099
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16462099 1 g -
16410838 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462099 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0226
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nitrofurazone (Nitrofural) is a bactericidal compound used as an antibiotic most commonly in the form of ointments.
Nitrofurazone (Nitrofural) is a bactericidal compound used as an antibiotic most commonly in the form of ointments.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrofurazone
CAS 59-87-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H6N4O4
Menge 1 g
Synonym Nitrofural
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 155 mg/mL (782.28 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)N
Molekulargewicht (g/mol) 198.14
Formelmasse 198.14
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation