Learn More
Nitroniumtetrafluoroborat (0,5 M Lösung in Sulfolan), TRC
Artikelnummer. 30464545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464545 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464545 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5978801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitronium Tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3
Menge 1 g
Summenformel BF4NO2
Synonym Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
InChI-Formel InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
SMILES F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
IUPAC-Name Dioxoammonium;tetrafluorborat
Molekulargewicht (g/mol) 132.81
Formelmasse 132.9958
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M