Learn More
Nitroniumtetrafluorborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479586
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479586 5 g 5 Gramm
11489586 25 g 25 Gramm
11499586 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20167.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Nitronium tetrafluoroborate has been shown to be a versatile nitrating agent for nitrogen compounds, giving the corresponding N-nitro derivative when reacted with secondary aliphatic amines, an acyl aliphatic amine, a carbamate ester: a diacyl amine and primary amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nitroniumtetrafluorborat hat sich als vielseitiges Nitrierungsmittel für Stickstoffverbindungen erwiesen, das bei Reaktion mit sekundären aliphatischen Aminen, einem aliphatischen Acylamin, einem Carbamatester, einem Diacylamin und primären Amiden das entsprechende N-Nitro-Derivat ergibt.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit und Hitze lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-86-3
Summenformel BF4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 132.81
MDL-Nummer MFCD00011432
InChI-Schlüssel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitronium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt ∽240°C (decomposition)
Menge 5 g
Strukturformel NO2BF4
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
IUPAC-Name Dioxoammonium;tetrafluorborat
Formelmasse 132.81
Reinheit (%) 96%
Empfindlichkeit Moisture sensitive