Learn More
Nitrosoniumtetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135442 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10135442 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10113860 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10388793 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10135442 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174390050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14635-75-7
Summenformel BF4HNO2
Molekulargewicht (g/mol) 133.82
MDL-Nummer MFCD00011433
InChI-Schlüssel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC-Name Ammoniumylidynoxidanium;tetrafluorborat
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrosonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.185
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex F)
Dichte 2.1850g/mL
Strukturformel NOBF4
Merck Index 15, 6736
Formelmasse 116.81
Reinheit (%) 97%