Learn More
Nitroxoline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412319
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16412319 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16412319 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1159
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nitroxoline is an antibiotic that has proven to be very effective at combating biofilm infections.
Nitroxoline is an antibiotic that has proven to be very effective at combating biofilm infections.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitroxoline
Physikalische Form Solid
CAS 4008-48-4
Farbe Light Green
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H6N2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym 8-Hydroxy-5-nitroquinoline 5-Nitro-8-quinolinol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (657.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C([N+]([O-])=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 190.16
Formelmasse 190.16
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research