Learn More
Invitrogen™ Humanes TACR3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0509
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
NK-3R Synthetisches Peptid, PEP-0509 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem NK-3R überein. PEP-0509 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20392 verwendet werden.Spezifikation
6870 | |
gereinigt | |
Humanes TACR3 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P29371 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TACR3 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |