Learn More
NM107, MedChemExpress
Description
NM107 (2'-C-Methylcytidine) is an nucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase, the EC50 of NM107 in the wild-type replicon cells is 1.85 μM.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | NM107 |
| CAS | 20724-73-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H15N3O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2'-C-Methylcytidine NM-107 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (388.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (194.37 mM) |
| SMILES | NC(C=CN1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@]2(C)O)=NC1=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 257.24 |
| Show More |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?