Learn More
NMU Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | NMU |
---|---|
Konzentration | 0.37 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883355
|
Proteintech
24862-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873355
|
Proteintech
24862-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
may induce uterine smooth muscle contraction and selective vasoconstriction.Spezifikation
NMU | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P48645 | |
10874 | |
NMU Fusion Protein Ag21516 | |
Primary | |
-20°C | |
NMU |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
neuromedin U, Neuromedin-U-25, NMU | |
NMU | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |