Learn More
Liebherr™ GGv Serie NoFrost Umluft-Tiefkühlgeräte
Bietet eine hervorragende Gefrierleistung für professionelle, langfristige Frische. Liebherr™ GGv Serie NoFrost Gefrierschränke mit Umluftkühlung sorgen dafür, dass der Gefrierschrank und sein Inhalt eis- und frostfrei bleiben. Die energiesparende Technologie sorgt für die Zirkulation der gekühlten Luft bei gleichzeitiger Entziehung der Feuchtigkeit.
Brand: Liebherr™ GGv 5860
Additional Details : Netto-Gewicht : 110.00000kg
Description
NoFrost Tiefkühlschrank mit Ventilator, Umluftkühlung und Heißgas-Abtauung für optimale, langanhaltende Lebensmittel- und Produktqualität.
- Leistungsstarkes Umluftkühlsystem: Friert Produkte schnell ein und behält eine gleichmäßige Temperatur bei
- Energieeffizientes Heißgas-Abtausystem:
- Weniger häufiges Abtauen: Abtauzyklen basieren auf der Kompressorlaufzeit, um das Abtauen praktisch zu vermeiden
- Schnelleres Abtauen: Reduziert die Gefrierzeit von ∼ 30 min auf nur noch 10 min und minimiert den Temperaturanstieg
- Temperaturalarm: Akustische und visuelle Alarme zeigen an, ob die unteren/oberen Grenzwerte überschritten wurden
- Verstellbare Drahteinlegeböden und höhenverstellbare Füße für maximalen Komfort und eine einfache Reinigung
- Geringer Wartungsbedarf: Ein effizienter, an der Rückseite zugänglicher Kondensator macht den Austausch oder die Reinigung eines Filters überflüssig
- Umweltfreundlich: Die Energieeffizienz wird durch umweltfreundliche Kältemittel erhöht
- Ergonomische, elegante Tür mit wendbaren Scharnieren: Leicht zu öffnen, leicht zu reinigen und maximale Flexibilität
Specifications
Belüfteter Gefrierschrank | |
-14°C bis -28°C | |
1 | |
Stahl | |
Rostfreier Stahl | |
60 kg | |
Digital, extern | |
Lüfterbetrieben | |
Füße aus rostfreiem Stahl, verstellbar 150-180 mm | |
Automatisch, Heißgas | |
50 x 61 x 139,5 cm (T x B x H) | |
206,4 cm | |
220 - 240 V 50 Hz 400 W 3,0 A | |
R290 | |
109 kg |
388 l | |
Selbstschließende SwingLine mit Slimline-Griff | |
Rechts Auswechselbar | |
Polystyrol-Auskleidung | |
5 einstellbares, kunststoffbeschichtetr Gitterrost | |
CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Silber | |
Tasten, mit Temperaturalarm | |
NoFrost | |
GGv 5860 | |
75 x 75 x 206,4 cm (L x B x H) | |
Türschloss | |
3.701 kWh/24 Std., 1351 kWh/Jahr | |
117 kg |