Learn More
NOL6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | NOL6 |
---|---|
Konzentration | 0.22 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885954
|
Proteintech
16361-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875954
|
Proteintech
16361-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The nucleolus is a dense subnuclear membraneless organelle that assembles around clusters of rRNA genes and functions in ribosome biogenesis. This gene encodes a nucleolar RNA-associated protein that is highly conserved between species. RNase treatment of permeabilized cells indicates that the nucleolar localization is RNA dependent. Further studies suggest that the protein is associated with ribosome biogenesis through an interaction with pre-rRNA primary transcripts. Alternative splicing has been observed at this locus and two splice variants encoding distinct isoforms have been identified.Spezifikation
NOL6 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8R5K4, Q9H6R4 | |
230082, 313167, 65083 | |
NOL6 Fusion Protein Ag8368 | |
Primary | |
-20°C | |
NOL6 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NOL6, NRAP, Nucleolar protein 6, UTP22 | |
NOL6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |