Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Petrischalen, ohne Entlüftungsöffnungen
Einfach stapelbar
125.08 € - 283.02 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Form | Rund |
Lüftung | Nein |
Höhe (metrisch) | 16 mm |
Durchmesser (metrisch) | 94 mm |
Produktcode | Marke | Typ | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10231301
|
Greiner Bio-One
632181 |
Standard | Steril |
125.08 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10207071
|
Greiner Bio-One
632161 |
Robuste Ausführung | Steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10567571
|
Greiner Bio-One
632102 |
Schwer | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Für lange Inkubationszeiten
- Hergestellt aus Kristall-Polystyrol für eine optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
Polystyrol | |
Nein | |
94 mm |
Rund | |
16 mm |
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.