Learn More
Auch Verapamil-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 18042430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18042430 50 mg 50 Milligramm
18014030 10 mg 10 Milligramm
18093130 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18042430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN87750050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67812-42-4
Summenformel C26H37ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 477.04
Synonym Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, hydrochloride (7CI), D 591 HCl, Norverapamil hydrochloride, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]amino]-2-(1-methylethyl)pentanenitrile hydrochloride, N-Norverapamil hydrochloride
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Ethylamino]-2-Propan-2-Ylpentannitril; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccc(CCNCCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norverapamil Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H
Formelmasse 476.2442
Reinheit (%) >95%