Learn More
Norbornan-2-Carboxylsäure, 98 %, überwiegend Endoisomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308175
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11308175 5 g 5 Gramm
11318175 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11308175
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08439.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 824-62-4 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Norbornane-2-carboxylic acid is used in the preparation of 2-Bromonorbornane-1-carboxylic acid. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Norbornan-2-Carbonsäure wird bei der Herstellung von 2-Bromnorbornan-1-Carbonsäure verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-62-4
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00167749
InChI-Schlüssel JESWDXIHOJGWBP-UHFFFAOYNA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, norbornane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, endo, bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, endo, exo-norbornane-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 heptane-3-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxlic acid
PubChem CID 79113
SMILES OC(=O)C1CC2CCC1C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norbornane-2-carboxylic acid
Namenshinweis predominantly endo isomer
Schmelzpunkt ∼40°C
Siedepunkt 134°C to 136°C (16 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.4855
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2042631
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]heptan-2-carbonsäure
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 98%