Learn More
Norcamphor, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229133 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Pakningsstørrelse:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10229133
Brand: Thermo Scientific Acros 129250250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-38-1
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
MDL-Nummer MFCD00074823
InChI-Schlüssel KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES C1CC2CC1CC2=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Norcamphor
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 33g/mL
Siedepunkt 168°C to 172°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 07, 57
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.