Learn More
Norcamphor, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779348 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10765231 5 g Glasflasche 5 Gramm
10229133 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10015973 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10765231
Marke: Thermo Scientific Acros 129250050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-38-1
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
MDL-Nummer MFCD00074823
InChI-Schlüssel KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES C1CC2CC1CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norcamphor
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 33g/mL
Siedepunkt 168°C to 172°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 07, 57
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle