Learn More
Norepinephrine Sulfonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30041271
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041271 100 mg 100 Milligramm
30041029 50 mg 50 Milligramm
30040759 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN674530100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24159-36-2
Summenformel C8 H11 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 233.24
Synonym α-(Aminomethyl)-3,4-dihydroxy-benzenemethanesulfonic Acid
IUPAC-Name 2-amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanesulfonic acid
SMILES NCC(c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norepinephrine sulfonic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO5S/c9-4-8(15(12,13)14)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-11H,4,9H2,(H,12,13,14)
Formelmasse 233.0358
Reinheit (%) >95%