Learn More
Norethindrone acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478796
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 16478796
Marke: Medchem Express HYB1710
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Norethindrone acetate is a female hormone used for the research of endometriosis.
Norethindrone acetate is a female hormone used for the research of endometriosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norethindrone acetate
CAS 51-98-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H28O3
Menge 100 mg
Synonym 19-Norethindrone acetate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#C[C@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 340.46
Formelmasse 340.46
Reinheit (%) 99.41%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.