Learn More
Eppendorf™ Nose Cone Filter
Verwenden Sie diesen Spitzenkonusfilter mit Eppendorf Pipetten.
Marke: Eppendorf™ 3111606004
35.25 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21834" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Spitzenkonusfilter mit Eppendorf Pipetten.
- Farbcode: Türkis
- 10 ml
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 50 Stück
Spezifikation
50/Packung | |
Nose Cone Filter | |
10 ml |