missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notch-1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™

Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ Notch-1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

184.62 € - 859.00 €

Spezifikation

Antigen Notch-1 Ab-1
Klon A6
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12679606
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1339-P0
100 μL 200μg/mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12609616
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1339-P1
500 μL 200μg/mL
542.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12669606
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1339-P
1 mL 200μg/mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12689606
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1339-P1ABX
100 μL 1mg/mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12699606
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-1339-PABX
200 μL 1mg/mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

The notch gene belongs to a family of epidermal growth factor (EGF) like homeotic genes, which encode transmembrane proteins with a variable number of cysteine-rich EGF-like repeats in the extracellular region. Four notch genes have been described in mammals, which include notch-1. notch-2, notch-3, and notch-4(Int-3), which have been implicated in the differentiation of the nervous system and other structures. The EGF-like proteins δ and Serrate have been identified as ligands of notch-1. Mature notch proteins are heterodimeric receptors derived from the cleavage of notch pre-proteins into an extracellular subunit (NEC) containing multiple EGF-like repeats and a transmembrane subunit including intracellular region (Ntm). Alteration of notch-1 signaling or expression may contribute to tumorigenesis.

Host Species: Mouse

Clone: A6

Isotype: IgG2b

Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.

Epitope: Ligand binding region

Immunogen: Recombinant protein encoding the ligand binding region of human Notch-1

Molecular Weight: 290kDa

Cellular Localization: Membrane

Recommended for:

  • Immunoprecipitation (Not verified)
  • Flow Cytometry

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Spezifikation

Spezifikation

Notch-1 Ab-1
Flow Cytometry
Unconjugated
Mouse
Neuroscience
IgG2b
A6
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Mouse
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.