Learn More
Invitrogen™ NOTCH-1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHNOTCH1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human NOTCH-1 ELISA quantitates Hu NOTCH-1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NOTCH-1. Principle of the method The Human NOTCH-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Notch-Gen gehört zu einer Familie epidermaler Wachstumsfaktoren (EGF) wie homeotische Gene, die Transmembranproteine mit einer variablen Anzahl von Cystein-reichen EGF-ähnlichen Wiederholungen in der extrazellulären Region codieren. Bei Säugetieren wurden vier Notch-Gene beschrieben: Notch1, Notch2, Notch3 und Notch4(Int-3), die an der Differenzierung des Nervensystems und anderer Strukturen beteiligt sind. Die EGF-ähnlichen Proteine Delta und Serrat wurden als Liganden von Notch1 identifiziert. Reife Notch-Proteine sind heterodimerische Rezeptoren, die aus der Spaltung von Notch-Vorproteinen in eine extrazelluläre Untereinheit (NEC) abgeleitet werden, die mehrere EGF-ähnliche Wiederholungen und eine transmembrane Untereinheit einschließlich intrazellulärer Region (Ntm) enthält.Spezifikation
Gehäuse P46531 | |
20 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4851 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
28.67 bis 7000 pg/ml | |
20 pg/mL bis 7000 pg/mL | |
Biotin | |
Chemokine und Rezeptoren | |
Das Sandwich-ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes NOTCH-1. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AOS5, AOVD1, TAN1, hN1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
AOS5, AOVD1, TAN1, hN1 | |
1 h 20 min |