Learn More
Thermo Scientific™ NotI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10640081 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.500 Einheiten
300 E
500 Einheiten
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
500 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10640081 1.500 Einheiten 1500 Einheiten
10440240 500 Einheiten 500 Einheiten
10793911 300 E 300 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10640081 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER0592
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Restriktionsenzym NotI erkennt GC^GGCCGC-Sequenzen und schneidet am besten bei 37 °C in O-Puffer (Isoschizomere: CciNI).
Ad2 DNA verdaut mit NotI, 0,7 % Agarose, 7 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..G C▵G G C C G C...3'
3'..C G C C G G▵C G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Buffer O 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • NotI wird geliefert in: 20 mM Tris-HCl (pH 7,8 bei 25°C), 100 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton X-100, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit NotI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: vollständige Überlappung — blockiert
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Adenovirus-2-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden:
  • Bsp120I, CfrI, Eco52I
Hinweis:
Analysiert mit pTZ19RJL2-Plasmid-DNA, verdaut mit BseLI. Supercoiled Plasmid-DNA erfordert für den vollständigen Verdau möglicherweise bis zu 5x mehr NotI als lineare DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit CpG-Methylierungs-sensitiv, Nicht Dam-Methylierungs-sensitiv, Nicht Dcm-Methylierungssensitiv
Enzym Nicht I
Kompatibler Puffer 10x Puffer O
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nein
Menge 1.500 Einheiten
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Traditionelles Klonen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.