Learn More
Notoginsenoside Fe, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411288
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16411288 5 mg -
16408848 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16411288 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0046
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Notoginsenoside Fe is a natural compound isolated from Panax japlcus var.
Notoginsenoside Fe is a natural compound isolated from Panax japlcus var.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Notoginsenoside Fe
CAS 88105-29-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C47H80O17
Menge 5 mg
Synonym Notoginseng triterpenes Ginsenoside Mb
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (54.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES C[C@]12[C@@](C)([C@]3([H])C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@]([H])([C@](C)(CC/C=C(C)/C)O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CC2)CC[C@@]([C@]3(C)CC6)([H])C(C)(C)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O7
Molekulargewicht (g/mol) 917.13
Formelmasse 917.13
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research
Physikalische Form Solid