Learn More
Invitrogen™ Novex™ 8 bis 16 %, Tris-Glycin, Proteingel, 26 Wells, mit Adaptern
Trennungsbereich: 14 bis 200 kd
Marke: Invitrogen™ WT8163A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59000kg
Beinhaltet: Eine Packung mit 10 Gelen
Beschreibung
- Bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden
- Einzeln verpackte Gele für die optimale Versuchsplanung
- Kompatibel mit den meisten Proteinstandards; verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
- Enthalten kein SDS und können für Proteine in nativer oder denaturierter Form eingesetzt werden
Probenladevolumen: 15 μl; 1D-Well
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
8 bis 16 % | |
Gradientenseite | |
14 bis 200 kDa | |
1 Box | |
13 cm |
Tris-Glycin | |
Protein | |
26 Wells, mit Adaptern | |
8 cm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.