Learn More
Invitrogen™ AcTEV™-Protease
Beschreibung
Beinhaltet
AcTEV™ Protease wird mit einem Fläschchen mit 20 X TEV-Puffer (1 M Tris-HCl (pH8.0),10 mM EDTA) und einem Fläschchen mit 100 mM DTT geliefert.
Eine verbesserte Version der Tobacco Etch Virus (TEV) AcTEV™ Protease, die äußerst spezifisch, sehr aktiv und deutlich stabiler als native TEV Protease ist, was zu verbesserter langfristiger Aktivität führt.
- Sehr spezifische Spaltungsaktivität
- Verbesserte Stabilität des Enzyms für längere Proteaseaktivität
- Aktivität über einen breiten Temperaturbereich (4 °C bis 30 °C) und pH-Bereich (6,0 bis 8,5) hinweg
- Sequenz aus 6-mal Histidin für eine einfachere Entfernung aus der verdauten Proteinprobe
- Mehr als 85 % Einzelbanden-Reinheit ohne Kontaminierung durch unspezifische Protease
- Verwendung
- Inkubation mit AcTEV™ Protease trennt das Protein von Interesse vom Fusions-Tag
- Dies ist eine wirksame Methode zum Entfernen von Tags für Löslichkeit, Sekretion, Erkennung und Aufreinigung von rekombinanten Proteinen
- Aus E. coli , die das AcTEV™ Protease-Gen exprimieren, aufgereinigt
- Unit-Definition
- Eine Einheit der AcTEV™ Protease spaltet 85 % von 3 μg eines Kontrollsubstrats in 1 Std. bei 30 °C.
- Reaktionsbedingungen pro Einheit
- 50 mmol Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mmol EDTA, 1 mmol DTT, μ3 g Kontrollsubstrat und 1 Enzym in 30 μl für 1 Stunde bei 30 °C AcTEV™ Protease wird funktionell auf die Abwesenheit von unspezifischer Proteaseaktivität getestet
GST-markierte Proteinaufreinigung, His-markierte Proteinaufreinigung, Protein- und Peptidaufreinigung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1.000 Einheiten |
| Inhalt und Lagerung | AcTEV™ Protease wird mit einem Fläschchen mit 20X TEV-Puffer (1 M Tris-HCl, pH 8,0; 10 mM EDTA) und einem Fläschchen mit 100 mM DTT geliefert. Bei -20 °C aufbewahren. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 1 Jahr lang stabil. |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Enzym | TEV-Protease |
| Kompatibler Puffer | TEV-Puffer |
| Optimale Reaktionstemperatur | +4 bis 30 °C. |
| Menge | 10.000 U |
| Produkttyp | Protease |
| Produktlinie | AcTEV |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.