Learn More
Invitrogen™ Novex™ APO-1/FAS/CD95 Human ELISA Kit
Quantifies human APO-1/FAS/CD95 protein in serum and tissue culture supernatant
Marke:  Invitrogen™ KHS9501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Artikelnummer. 10543015
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beinhaltet: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
Beschreibung
Beschreibung
APO-1 mediates apoptosis.
Apoptosis, Apoptosis Related Factors, Cell Analysis, Cell Structure, Cell Viability, Proliferation & Function, Immunoassays, Mitochondria, Ready-To-Use Immunoassay
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Spezifikation
<20pg/mL
Colorimetric Detection
355
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
96 Assays
Plasma, Serum, Supernatant
Microplate Reader
2 hr.
APO-1
Fas (TNF receptor superfamily, member 6)