Learn More
Invitrogen™ BenchMark™ His-tagged Protein Standard
Wird als Positivkontrolle und zur Bestimmung des Molekulargewichts beim Nachweis von His-markierten Fusionsproteinen verwendet.
Marke:  Invitrogen™ LC5606
270.51 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00454kg
Artikelnummer. 10043462
  • 381.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 125 μl (25 Anwendungen mit je 5 μl) werden in einem Ladepuffer bereitgestellt, der aus Tris-HCl, SDS, Glycerin, DTT und Coomassie Blue G-250 besteht
Beschreibung
Beschreibung
Der BenchMark His-tagged-Proteinstandard kann mit NuPAGE™ Gelen und Tris-Glycin-Gelen verwendet werden.
  • Verifikation des Fusionsproteinnachweis mit InVision™ In-Gel-Färbemittel oder einem Anti-His(C-term)-Antikörper
  • Zehn scharfe und klare Banden im Bereich von 10 bis 160 kDa zur Bestimmung des Molekulargewichts der markierten Proteine
  • Kompatibilität mit Coomassie™ R-250 Färbemitteln
  • Gebrauchsfertiges, zeitsparendes Format
  • Gel-Kompatibilität: NovexTricine Gele, NovexTris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele, SDS-PAGE Gele
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
125 µl (25 Anwendungen mit je 5 µl), geliefert in einem Ladepuffer aus Tris-HCl, SDS, Glycerol, DTT und Coomassie™ Blue G-250.
Lagerung bei -20 °C. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
10
Ja
Ungefärbt
160, 120, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10 kDa
125 µl
Western Blotting, SDS-PAGE
InVision™ His-Tag In-Gel-Färbemittel
Proteinleiter
10 bis 160 kDa
Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, SDS-PAGE-Gele
BenchMark™
Trockeneis
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.