Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ His-Tag Isolation and Pulldown
Entwickelt für his-markierte Proteinisolierungen
Marke: Invitrogen™ 10104D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beinhaltet: Protokolle. Dynabeads™ His-Tag Isolation und Pulldown-Beads werden als Suspension in 20 % Ethanol geliefert.
Benötigt : Puffer
Beschreibung
Hohe Selektivität für Polyhistidin-Tags führt zu äußerst geringem Hintergrund. Die Reaktion auf der Bead-Oberfläche ist Kobalt-basiert und bietet eine außergewöhnlich schnelle Bindungskinetik und eine hohe Ausbeute pro Mikroliter Beads. Das gesamte Protokoll (vom geklärten Lysat zum aufgereinigten Protein) dauert nur 20 Minuten. Das Protokoll enthält Anweisungen zur Herstellung des erforderlichen Puffers sowie Methoden für die Optimierung der Pufferzusammensetzung. Dynabeads His-Tag Isolation and Pulldown ersetzt Dynabeads TALON™. Dynabeads His-Tag Isolation and Pulldown hat eine optimierte Bindungschemie, die erhebliche Vorteile gegenüber Dynabeads TALON bietet, die mit TALON Chemie beschichtet wurden. Diese Optimierung führt zu reineren Aufbereitungen mit höherer Ausbeute an his-markiertem Protein und extrem niedrigem Hintergrund. Dynabeads His-Tag Isolation and Pulldown ist für die Isolierung His-markierter Proteine aus geklärten Lysaten konzipiert. Isolierte his-markierte Proteine können entweder von den Beads eluiert oder für den Einsatz in beadbasierten Folgeassays auf den Beads belassen werden. An Beads gebundene his-markierte Proteine können in verschiedenen Folgeassays verwendet werden, wie z. B. Köder-Beute-Pulldowns usw.
Die Technologie für die eingestellten Dynabeads TALON wurde von Clontech lizenziert. TALON ist eine eingetragene Marke von Clontech Laboratories Inc., USA.
Aufreinigung von His-markierten Proteinen, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Pull-Down-Verfahren für Proteinkomplexe, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
40 mg⁄ml | |
Dynabeads™ His-Tag Isolation & Pulldown beads are supplied as a suspension supplied in 20% ethanol. Store at: 2-8°C | |
His-Tagged Protein | |
NTA | |
Room Temperature | |
His-tagged protein pull-down | |
Dynabeads™ |
10 ml | |
1 µm | |
High-throughput Compatible, Not High-throughput Compatible (Manual), Automated Protocols | |
Cell Cultures, Tissue Digests, Intact Proteins, Cell Lysates, Cell Extracts | |
Magnetic beads | |
For Research Use Only |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.