Learn More
Invitrogen™ Novex™ leere Gel-Kassettenkämme, Mini
Kompatibel mit leeren Gelkassetten in Minigröße gleicher Dicke (NC2010, 1.0 mm; NC2015, 1.5 mm)
Marke: Invitrogen™ NC3002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Diese Kämme sind zum Gießen von speziellen Geltypen vorgesehen und sind in zwei Stärken (1.0 mm und 1.5 mm) und sieben Well-Formaten (1-Well, 2-Well, 5-Well, 10-Well, 12-Well, 15-Well und 2D-Well) erhältlich.
Gelguss, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Leere Gel-Kassetten in Minigröße | |
2D-Well Leerer Gelkasettenkamm | |
1.0 mm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.