Learn More
Invitrogen™ Novex™ FGF-Basic Human ELISA Kit
Quantifiziert den humanen Fibroblast Growth Factor (FGF-b) im Serum, Plasma, gepufferten Lösungen oder Zellkulturmedium
Marke: Invitrogen™ KHG0022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Das ELISA Kit für humanen FGF-b quantifiziert den humanen basischen Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF-b) in Serum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt sowohl die natürliche 18 kDa Isoform als auch die rekombinanten Formen FGF-basisch-146 und FGF-basisch-157.Funktionsprinzip der Methode Der humane FGF-b Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Der Assay erkennt sowohl natürliche 18 kDa-Isoforme als auch rekombinante FGF Basis-146 und FGF Basis-157.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gehäuse P09038 | |
7 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BFGF, FGF-2, FGFB, HBGF-2 | |
5.5 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
FGF-Basic | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
15.6 bis 1000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
2247 | |
4 h | |
4.3 % | |
HRP | |
192 Assays | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
4 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.