Learn More
Invitrogen™ Novex™ IFN-γ Swine ELISA Kit
Quantifiziert natürliches und rekombinantes Schweine-IFNγ in Serum, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium
Marke: Invitrogen™ KSC4022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.68250kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Porcine Interferon Gamma (Porcine IFN-γ) ELISA quantifiziert IFN-gamma vom Schwein in Serum, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes IFNγ vom Schwein.Funktionsprinzip der Methode Der Porcine IFNγ Festphasen-Sandwich-ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
IFNγ ist ein Lymphokin, das von aktivierten T- und NK-Zellen produziert wird.
Zellanalyse, Zellsignalweiterleitung, Zellviabilität, Zellproliferation und -funktion, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Gehäuse P17803 | |
<2 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Schwein | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IFNG | |
7.8 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
IFN-γ | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
7.8 bis 500 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
396991 | |
3 h | |
4.2 % | |
HRP | |
192 Assays | |
Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Schwein | |
3 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.