Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für humanes IL-10
Lymphokin, das an der Immunantwort beteiligt ist
668.00 € - 2145.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P22301 |
---|---|
Assay-Bereich | 7.8 bis 500 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | <1 pg/ml |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10414573
|
Invitrogen™
KHC0101 |
96 Tests |
668.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10543975
|
Invitrogen™
KHC0102 |
2 x 96 Tests |
998.00 €
192 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10533975
|
Invitrogen™
KHC0101C |
5 x 96 Tests |
2145.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der Human Interleukin 10 (IL-10)-ELISA quantifiziert Hu IL-10 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-10.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-10 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das ELISA-Kit für humanes IL-10 quantifiziert natürliches und rekombinantes humanes IL-10 in humanem Serum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P22301 | |
<1 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10 | |
3.5 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
7.8 bis 500 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrisch | |
3586 | |
3.7 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
<1 pg/ml | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
5 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.