Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für Maus-IL-6
Für den Nachweis und die Quantifizierung des Gehalts an Maus-IL-6 in Serum, Plasma und Überstand mit 96 Well-Mikrotiterplatten und einem Mikrotiterplatten-Lesegerät
668.00 € - 2145.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P08505 |
---|---|
Assay-Bereich | 7.8 bis 500 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | <3 pg/ml |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Mit Maus-IL-6-Antikörper beschichtete 96 Well-Mikrotiterplatte, Maus-IL-6-Standard, Standard-Verdünnungspuffer, Maus-IL-6-Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer-Konzentrat (25x), stabilisiertes Chromogen, TMB, Stopplösung, Plattenabdeckungen, detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10707833
|
Invitrogen™
KMC0061 |
96 Assays |
668.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10110623
|
Invitrogen™
KMC0062 |
192 Assays |
998.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10476283
|
Invitrogen™
KMC0061C |
480 Assays |
2145.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der Maus Interleukin (IL-6))-ELISA quantifiziert Ms IL-6 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms IL-6.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-IL-6 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Anwenderfreundlich
- Schnelles Protokoll
- Praktische vorbeschichtete, entnehmbare 8 Well-Streifen
- Einfach zu handhabender Sandwich-ELISA
- Die Gesamt-Inkubationszeit des Assays beträgt nur 3.5 Stunden.
- Die Wells der mitgelieferten 96 Well-Mikrotiterplatte sind mit monoklonalen Maus-IL-6-spezifischen Auffang-Antikörpern beschichtet
- In diese Wells werden Proben, einschließlich eines Standards mit bekanntem Maus-IL-6-Inhalt, Kontrollen und °Cs, pipettiert, gefolgt von einem biotinylierten polyklonalen Nachweisantikörper
- Während der ersten Inkubation bindet das Maus-IL-6-Antigen an den immobilisierten Auffangantikörper und an den biotinylierten Nachweisantikörper in der Lösungsphase an einer zweiten Stelle
- Nach dem Waschen wird Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase (HRP) hinzugegeben
- Diese bindet an den biotinylierten Nachweisantikörper und bildet ein vierteiliges Sandwich
- Nach einer zweiten Inkubation und einem Waschvorgang zur Entfernung aller ungebundenen Enzyme wird eine Substratlösung (TMB) hinzugegeben, auf die das gebundene Enzym wirkt, sodass eine Färbung entsteht
- Die Farbintensität dieses Produkts verhält sich direkt proportional zur Maus-IL-6-Konzentration in der Originalprobe. Die optische Dichte kann auf einem standardmäßigen Mikrotiterplatten-Lesegerät abgelesen werden.
Praktisches Kit-Format: Das Kit enthält eine mit Auffangantikörpern vorbeschichtete Platte, wodurch ein Beschichtungsprozess über Nacht entfällt. Die Platten werden maschinell beschichtet, um eine geringe Variabilität zwischen den Wells zu gewährleisten. Zudem hat die Platte die Form entnehmbarer 8 Well-Streifen, mit denen Sie nach Bedarf auch geringe Anzahlen von Proben verarbeiten können. Jedes ELISA-Kit ist validiert bezüglich Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Konsistenz von Charge zu Charge.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P08505 | |
<3 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL-6 | |
5.8 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
7.8 bis 500 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrisch | |
16193 | |
6.7 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
<3 pg/ml | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
Maus | |
3 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.