Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes Tau (Phospho) [pT231]
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHB8051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
Beinhaltet: Mit TAU-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte; TAU [pT231]-Standard; Standard-Verdünnungspuffer; TAU [pT231]-Nachweisantikörper; Anti-Kaninchen -IgG-HRP (100x); HRP-Verdünnungsmitttel; Waschpuffer-Konzentrat (25x); stabilisiertes Chromogen, TMB; Stopplösung; Plattenabdeckungen; detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Beschreibung
Kit is designed to detect and quantify the level of Tau (Phospho) [pT231] in human cerebrospinal fluid, tissue homogenates, buffered solutions and cell culture supernatants. The assay recognizes both natural and recombinant Tau (Phospho) [pT231]. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for Tau (Phospho) [pT231] has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Tau-Protein ist ein mikrotubuli-assoziiertes Protein in Nervenzellen, vorwiegend auf Axonen. Die Funktion des Tau-Proteins besteht darin, die Tubulin-Polymerisation zu fördern und Mikrotubuli zu stabilisieren. Der C-Terminus bindet Mikrotubuli in Axonen, während der N-Terminus Plasmamembran-Komponenten in Nervenzellen bindet, was darauf hinweist, dass Tau als Verbindungsprotein zwischen beiden dient. Die Axon-Polarität wird durch die Tau/MAPT-Lokalisierung (in der Nervenzelle) in der durch das Zentrosom definierten Domäne des Zellkörpers vorgegeben. Kurze Isoformen ermöglichen eine Plastizität des Cytoskeletts, während längere Isoformen möglicherweise bevorzugt bei seiner Stabilisierung eine Rolle spielen. Tau ist in seiner hyper-phosphorylierten Form der Hauptbestandteil von paarigen helikalen Filamenten (PHF), dem Baustein von neurofibrillären Läsionen im Gehirn bei Morbus Alzheimer. Die Hyperphosphorylierung beeinträchtigt die Mikrotubuli-bindende Funktion von Tau, was zur Destabilisierung der Mikrotubuli im Gehirn von Alzheimer-Patienten und letztlich zur Degeneration der betroffenen Neuronen führt. Tau wird von zahlreichen Serin/Threonin-Kinasen phosphoryliert, darunter GSK-3-beta, Proteinkinase A (PKA), Cyclin-abhängiger Kinase 5 (CDK5) und Caseinkinase II. Hyper-phosphoryliertes Tau findet sich in neurofibrillaren Läsionen in einer Reihe von Erkrankungen des Zentralnervensystems, wie Morbus Pick/frontotemporale Demenz, kortikobasale Degeneration und progressive supranukleare Paralyse.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P10636 | |
<1 U/ml | |
HRP | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Gewebehomogenate, Überstand | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DDPAC,FTDP-17L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT | |
7.8 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Tau | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
1.56 bis 100 U/ml | |
1.56 bis 100 U/μl | |
ELISA-Kit | |
Human | |
4137 | |
4 h | |
5.4 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 10 μl; Überstand, 10 μl; Gewebehomogenat, 10 μl | |
Human | |
4 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.