Learn More
Invitrogen™ VCAM-1 Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHT0601
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Human Vaskuläres Zelladhäsionsmolekül 1 (Hu VCAM-1) ELISA quantifiziert Hu VCAM-1 in humanem Serum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu VCAM-1. Verfahrensprinzip Der Human VCAM-1-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-verbundener Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
VCAM-1 (vaskuläres Zelladhäsionsprotein1, CD106, INCAM-110) ist ein auf der Zelloberfläche durch Zytokin-aktiviertes Endothel exprimiertes Sialoglykoprotein. VCAM-1 verfügt über eine Reihe von Funktionen, einschließlich der Regulation der Leukozytenmigration, Leukozyten-Endothelialzelladhäsion sowie Signaltransduktion und kann bei einer Reihe von entzündlichen Erkrankungen eine Rolle spielen. VCAM-1 wird über Nicht-Leukozyten- und Leukozytenzellen verteilt. Die VCAM-1-Expression korreliert mit der Adhäsion von Melanomen, Burkitt-Lymphom, Osteosarkom und Nierenkarzinom, nicht aber mit Darmkrebszellen zu Endothelzellen, die den Ort der Tumormetastase bestimmen können. VCAM-1 ist ein Mitglied der Superfamilie von lg-Adhäsionsmolekülen, wird in hohen Konzentrationen an Zytokin-stimulierten vaskulären endothelialen Zellen und bei minimalen Konzentrationen an nicht stimulierten endothelialen Zellen exprimiert. Darüber hinaus wurde VCAM-1 auf den follikulären und interfollikulären dendritischen Zellen der Lymphknoten, Myoblasten und einige Makrophagen nachgewiesen. VCAM-1 dient als Ligand für Leukozyten-Integrin Alpha-Beta (VLA-4 or CD49d/CD29) und vermittelt die Zelladhäsion von Leukozyten an aktiviertes Endothel. VCAM-1 spielt eine Rolle bei der Tumormetastasierung und kann auch an der Entwicklung von Atherosklerose und rheumatoider Arthritis beteiligt sein. Zwei alternativ gespleißte Transkripte, die verschiedene Isoformen von VCAM-1 kodieren, wurden beschrieben.Spezifikation
Gehäuse P19320 | |
<0,5 ng/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD106, INCAM-100 | |
6.4 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
VCAM-1 | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
0.59 bis 75 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
7412 | |
3 h | |
6.7 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl | |
Human | |
3 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.