Learn More
Fisherbrand™ NOVOsil™ Silikon-Schlauch, transluzent
Dank der guten Elastizitätseigenschaften auch für erhöhte mechanische Belastungen im Labor geeignet. Fisherbrand™ NOVOsil™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind neutral, ungiftig und werden talkumfrei geliefert.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.26000kg
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Flexibel und weich
- Geeignet für Schlauchpumpen
- Beständig gegen Schimmel, Wasser, Strahlung und Lichteinwirkung
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit sterilen Lösungen
- Anwendungen umfassen Pharmazie und Biotechnologie
- Nicht empfohlen für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, verdünnte Säuren und Alkalien
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
5 mm | |
9 mm | |
Ideal für den Transfer von pharmazeutischen, biotechnologischen und sterilen Flüssigkeiten | |
Durchscheinend |
Ja | |
Silikon | |
25 m | |
-40 °C | |
250 °C |