Learn More
Novus Biologicals™ Imidazoquinoline Resiquimod (R-848), TLR7 and TLR8 Ligand
Artikelnummer. 18735103 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18735103 0,5 mg 0.50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18735103
Marke: Novus Biologicals™ NBP226231
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Applications: Functional
Imidazoquinoline Resiquimod (R-848), TLR7 and TLR8 ligand is a low molecular weight synthetic molecule of the Imidazoquinoline family. It has potent immunostimulatory activity. It stimulates antibody secretion, cytokine production, protection from apoptosis and CD80 up-regulation.
  • Species: Human
  • Stimulation of TLR8 has been achieved with 0.5-5μg/mL
Recommended Storage
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer DMSO
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identity determined by MS, 1H-NMR and 13C-NMR. This product is useful for activation of mouse TLR7 and human TLR7 and TLR8. Stimulation of TLR8 has been achieved with 0.5-5 ug/mL. Use in functional assays reported in scientific literature (PMID 26134251).
Produkttyp Imidazoquinoline Resiquimod (R-848), TLR7 and TLR8 Ligand
Reinheit >98%, by HPLC.
Menge 0,5 mg