missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | NOX1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.23 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16877744
|
Proteintech
17772-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16867744
|
Proteintech
17772-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Voltage-gated proton (hydrogen) channels play an important role in cellular defense against acidic stress. NOX1 is a homolog of the catalytic subunit of the superoxide-generating NADPH oxidase of phagocytes, gp91phox. Three splice variants of NOX1 have been identified, NOH-1L, NOH-1S and NOH-1Lv. NOH-1S is a voltage-gated proton channel that participates in the regulation of cellular pH and is blocked by zinc. NOH-1L is a pyridine nucleotide-dependent oxidoreductase that generates superoxide and might conduct H (+) ions as part of its electron transport mechanism, whereas NOH-1S does not contain an electron transport chain. NOX1 have the potential to be effective treatments for a range of ischemic diseases.Spezifikation
| NOX1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q8CIZ9, Q9WV87, Q9Y5S8 | |
| 114243, 237038, 27035 | |
| NOX1 Fusion Protein Ag12187 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NOX1 |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| GP91 2, Mitogenic oxidase 1, MOX 1, MOX1, NADPH oxidase 1, NOH 1, NOH1, NOX 1, NOX1 | |
| Nox1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts